2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
013790-25G 013790-5G
FLUO013790-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013790-25G FLUO013790-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Numéro MDL: MFCD04973760
Numéro CAS: 102684-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité