2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
013884-5G 013884-1G
FLUO013884-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013884-5G FLUO013884-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,99 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00042245
Numéro CAS: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité