Acide isoxazole-5-carboxylique
Synonyms: Isoxazole-5-carboxylic acid
CFF303.2.5 CFF303.10 017345-2.5G 017345-10G
CHMPCFF303.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF303.2.5 CHMPCFF303.10 FLUO017345-2.5G FLUO017345-10G
Acide isoxazole-5-carboxylique
Acide isoxazole-5-carboxylique
Formule: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156151
Numéro CAS: 21169-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité