1-(4-Fluorobenzyl)homopipérazine
CFF366.2.5 CFF366.5 CFF366.25 017395-5G 017395-25G
CHMPCFF366.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF366.2.5 CHMPCFF366.5 CHMPCFF366.25 FLUO017395-5G FLUO017395-25G
1-(4-Fluorobenzyl)homopipérazine
1-(4-Fluorobenzyl)homopipérazine
Formule: C₁₂H₁₇FN₂
MW: 208,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00816588
Numéro CAS: 76141-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité