1-(2-Fluorobenzyl)pipérazine
CFF368.5 CFF368.10 CFF368.25 017397-5G 017397-10G 017397-25G 017397-1G
CHMPCFF368.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF368.5 CHMPCFF368.10 CHMPCFF368.25 FLUO017397-5G FLUO017397-10G FLUO017397-25G FLUO017397-1G
1-(2-Fluorobenzyl)pipérazine
1-(2-Fluorobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₅FN₂
MW: 194,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02256027
Numéro CAS: 89292-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité