N-(10-Bromodecyl)phtalimide
Synonyms: 2-(10-Bromodecyl)isoindoline-1,3-dione
018023-5G 018023-25G
FLUO018023-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018023-5G FLUO018023-25G
N-(10-Bromodecyl)phtalimide
N-(10-Bromodecyl)phtalimide
Formule: C₁₈H₂₄BrNO₂
MW: 366,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060521
Numéro CAS: 24566-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité