2-Bromo-4-chloroanisole
Synonyms: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
018250-100G 018250-25G
FLUO018250-100GEA 0 EUR InStock
FLUO018250-100G FLUO018250-25G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079705
Numéro CAS: 60633-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité