1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
018257-5G 018257-100G 018257-25G
FLUO018257-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018257-5G FLUO018257-100G FLUO018257-25G
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrClI
MW: 317,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079709
Numéro CAS: 31928-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité