Acide 3-(2-bromophényl)propionique
018310-1G 018310-5G 018310-10G
FLUO018310-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018310-1G FLUO018310-5G FLUO018310-10G
Acide 3-(2-bromophényl)propionique
Acide 3-(2-bromophényl)propionique
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310791
Numéro CAS: 15115-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité