1-(2-Bromophényl)-2-thiourée
Danger
Synonyms: N-(2-Bromophenyl)thiourea, 2-Bromophenylthiourea, 1-(2-Bromophenyl)thiourea
018317-1G 018317-5G
FLUO018317-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018317-1G FLUO018317-5G
1-(2-Bromophényl)-2-thiourée
1-(2-Bromophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
MW: 231,12 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132.5 °C
Numéro MDL: MFCD00041146
Numéro CAS: 5391-30-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité