4-Chloro-2-iodoanisole
Synonyms: 4-chloro-2-iodo-1-methoxybenzene
018381-25G 018381-5G
FLUO018381-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018381-25G FLUO018381-5G
4-Chloro-2-iodoanisole
4-Chloro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆ClIO
MW: 268,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052858
Numéro CAS: 52807-27-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité