Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-iodotoluène

Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-iodo-2-methylbenzene

018382-100G 018382-25G
FLUO018382-100GEA 0 EUR InStock
FLUO018382-100G FLUO018382-25G
2-Chloro-6-iodotoluène
2-Chloro-6-iodotoluène


Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019013
Numéro CAS: 42048-11-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité