Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Éthoxybenzonitrile

Synonyms: p-Ethoxybenzonitrile

018663-25G 018663-5G
FLUO018663-25GEA 0 EUR InStock
FLUO018663-25G FLUO018663-5G
4-Éthoxybenzonitrile
4-Éthoxybenzonitrile


Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 258 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…62 °C
Numéro MDL: MFCD00001819
Numéro CAS: 25117-74-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité