Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Éthoxyphényl)-2-thiourée

Danger
Synonyms: N-(4-Ethoxyphenyl)thiourea, 4-Ethoxyphenylthiourea, 1-(4-Ethoxyphenyl)thiourea

018677-5G 018677-25G 018677-1G
FLUO018677-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018677-5G FLUO018677-25G FLUO018677-1G
1-(4-Éthoxyphényl)-2-thiourée
1-(4-Éthoxyphényl)-2-thiourée


Formule: (C₆H₄(OCH₂CH₃))NC(S)NH₂
MW: 196,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039662
Numéro CAS: 880-29-5
EINECS: 212-912-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité