Acide 3-(3-méthylphényl)propionique
Synonyms: 3-(3-Methylphenyl)propionic acid, 3-(3-Methylphenyl)propanoic acid
018856-1G 018856-5G
FLUO018856-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018856-1G FLUO018856-5G
Acide 3-(3-méthylphényl)propionique
Acide 3-(3-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060326
Numéro CAS: 3751-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité