Acide 3-(4-méthylphényl)propionique
Synonyms: 3-(4-Methylphenyl)propanoic acid, 3-(4-Methylphenyl)propionic acid, 3-(p-Tolyl)propionic Acid
018857.10G 018857-1G 018857-5G
FLUO018857.10GEA 0 EUR InStock
FLUO018857.10G FLUO018857-1G FLUO018857-5G
Acide 3-(4-méthylphényl)propionique
Acide 3-(4-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016561
Numéro CAS: 1505-50-6
EINECS: 216-132-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité