1-(2-Nitrophényl)-2-thiourée
Danger
Synonyms: N-(2-Nitrophenyl)thiourea, 2-Nitrophenylthiourea
018920-1G 018920-5G
FLUO018920-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018920-1G FLUO018920-5G
1-(2-Nitrophényl)-2-thiourée
1-(2-Nitrophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂
MW: 197,22 g/mol
Point de fusion: 140.5…141.5 °C
Numéro MDL: MFCD00041237
Numéro CAS: 51039-84-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité