2-Fluoro-N-méthylaniline
Synonyms: N-Methyl-2-fluoroaniline
019280-10G 019280-25G
FLUO019280-10GEA 0 EUR InStock
FLUO019280-10G FLUO019280-25G
2-Fluoro-N-méthylaniline
2-Fluoro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00028030
Numéro CAS: 1978-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité