3-Fluoro-N-méthylaniline
019287-25G 019287-1G 019287-5G
FLUO019287-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019287-25G FLUO019287-1G FLUO019287-5G
3-Fluoro-N-méthylaniline
3-Fluoro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683095
Numéro CAS: 1978-37-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité