4-Iodopyridine
019463-1G 019463-25G 019463-5G
FLUO019463-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019463-1G FLUO019463-25G FLUO019463-5G
4-Iodopyridine
4-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093937
Numéro CAS: 15854-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité