1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène
020051-1G 020051-5G
FLUO020051-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020051-1G FLUO020051-5G
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007219
Numéro CAS: 3819-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité