1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole, TRIM
020167-1G 020167-5G
FLUO020167-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020167-1G FLUO020167-5G
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (0,025 mmHg)
Point de fusion: 50…53 °C
Numéro MDL: MFCD00041206
Numéro CAS: 25371-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité