6-Aminonicotinonitrile
Synonyms: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
020194-1G 020194-25G 020194-5G
FLUO020194-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020194-1G FLUO020194-25G FLUO020194-5G
6-Aminonicotinonitrile
6-Aminonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 240…250 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 164 °C
Numéro MDL: MFCD00128902
Numéro CAS: 4214-73-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité