5-Chloro-o-anisidine
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
020202-100G 020202-500G
FLUO020202-100GEA 0 EUR InStock
FLUO020202-100G FLUO020202-500G
5-Chloro-o-anisidine
5-Chloro-o-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84 °C
Numéro MDL: MFCD00007777
Numéro CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
ONU: 2233
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité