2-Bromothiazole
021802-25G 021802-100G
FLUO021802-25GEA 0 EUR InStock
FLUO021802-25G FLUO021802-100G
2-Bromothiazole
2-Bromothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164,03 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005316
Numéro CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité