4-Chloro-3-fluorobenzylamine
Synonyms: (4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
021807-5G 021807-1G
FLUO021807-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021807-5G FLUO021807-1G
4-Chloro-3-fluorobenzylamine
4-Chloro-3-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116008
Numéro CAS: 72235-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité