5-Amino-2-méthoxypyridine
024176-10G 024176-50G
FLUO024176-10GEA 0 EUR InStock
FLUO024176-10G FLUO024176-50G
5-Amino-2-méthoxypyridine
5-Amino-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…30 °C
Numéro MDL: MFCD00006264
Numéro CAS: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité