Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-p-toluidine

Synonyms: 3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline

024181-100G 024181-1KG 024181-250G
FLUO024181-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024181-100G FLUO024181-1KG FLUO024181-250G
3-Chloro-p-toluidine
3-Chloro-p-toluidine


Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1.108 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007773
Numéro CAS: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité