Chlorure de 3-bromobenzoyle
Danger
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
024397-10G 024397-50G
FLUO024397-10GEA 0 EUR InStock
FLUO024397-10G FLUO024397-50G
Chlorure de 3-bromobenzoyle
Chlorure de 3-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 74.5…75 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000669
Numéro CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité