5-Bromo-2-chloropyridine
Attention
024509-25G 024509-5G
FLUO024509-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024509-25G FLUO024509-5G
5-Bromo-2-chloropyridine
5-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71 °C
Numéro MDL: MFCD01318951
Numéro CAS: 53939-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité