Chloroformiate de 1-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1395-25G C1395-250G
TCIAC1395-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC1395-25G TCIAC1395-250G
Chloroformiate de 1-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Chloroformiate de 1-chloroéthyle
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000647
Numéro CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
ONU: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&vid=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité