Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Éthylisopropylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

FLUOE0343.25MLEA 0 EUR InStock
FLUOE0343.25ML TCIAE0343-25ML
N-Éthylisopropylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Éthylisopropylamine


Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00015105
Numéro CAS: 19961-27-4
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/74/28967874.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité