(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M0437-25ML M0437-500ML M0437-100ML
TCIAM0437-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0437-25ML TCIAM0437-500ML TCIAM0437-100ML
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥98.0% (par GC) stabilisé
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 78°C
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11°C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
ONU: 2536
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&vid=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité