Sodium désoxycholate
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque3α,12α-Dihydroxy-5β-cholaneoate de sodiumDeoxycholate de sodium
DG090EA 300 EUR InStock
DG090
Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Point de fusion: 357…365 °C
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité