Acide nitrique ≥70%
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
HONE17512.2500EA 215 EUR InStock
HONE17512.2500
Acide nitrique ≥70%
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 2031
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité