Acide nitrique 1 M HNO3 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
35315-1LEA 124 EUR InStock
35315-1L
Acide nitrique 1 M HNO3 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Acide nitrique
Formule: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité