Sodium carbonate concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M Na2CO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Carbonate de sodium
38170-1EAEA 149 EUR InStock
38170-1EA
Sodium carbonate concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M Na2CO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium carbonate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité