Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercapto-1-méthylimidazole, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Mercapto-N-méthyl-1H-imidazoleThiamazol2-Mercapto-1-méthyl-1H-imidazole2-Mercapto-N-méthylimidazole

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

46429-250MGEA 57.3 EUR InStock
46429-250MG
2-Mercapto-1-méthylimidazole, Supelco®
2-Mercapto-1-méthylimidazole


Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00179321
Numéro CAS: 60-56-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité