Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle, poudre jaune foncé
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: PMS
ICNA0210095510EA 333 EUR InStock
ICNA0210095510 ICNA0210095505 ICNA0210095501
Sulfate de 5-méthylphénazinium et de méthyle, poudre jaune foncé
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Soluble in water(800 mg/4 ml), ethanol,methanol (5% w/v); insoluble in benzene, diethyl ether.
PMS is reduced by flavoproteins such as succinic dehydrogenase. PMS is reduced non-enzymatically by NADH and NADPH. PMS is also reduced by dithionite, sodium borohydride, ascorbic acid, reduced ubiquinones, and reduced vitamin K. PMS reacts with sulphhydryl groups including those of enzymes.
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
Merck Index: 12,06185
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité