Eucalyptol ~99%, liquide clair et incolore
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215068990 0215068950
ICNA0215068990EA 0 EUR InStock
ICNA0215068990 ICNA0215068950
Eucalyptol ~99%, liquide clair et incolore
Eucalyptol
Eucalyptol (cineole) is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It is used as an insecticide and insect repellent.It is used in flavorings, fragrances, and cosmetics.
Soluble in alcohol, most fixed oils, organic solvents, glycerin, propylene glycol, chloroform and ether; insoluble in water.
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 174…177 °C
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 0.921…0.924 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167977
Numéro CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03940
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité