Potassium dichromate 0.005 mol/l (0.030 N) en solution aqueuse pour la détermination de la DCO
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
01724.3000 01724.4000
KRAF01724.3000EA 83.9 EUR InStock
KRAF01724.3000 KRAF01724.4000
Potassium dichromate 0.005 mol/l (0.030 N) en solution aqueuse pour la détermination de la DCO
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité