Sodium acétate 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
04814.3000 04814.2000 04814.5020
KRAF04814.3000EA 63.5 EUR InStock
KRAF04814.3000 KRAF04814.2000 KRAF04814.5020
Sodium acétate 0.1 mol/l (0.1 N) dans l'acide acétique
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
ONU: 2789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité