Acide nitrique 6 mol/l (6 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05198.3100 05198.4100 05198.5120
KRAF05198.3100EA 53.9 EUR InStock
KRAF05198.3100 KRAF05198.4100 KRAF05198.5120
Acide nitrique 6 mol/l (6 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité