Acide nitrique 10%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05300.5120 05300.7120 05300.3100 05300.4100
KRAF05300.5120EA 152 EUR InStock
KRAF05300.5120 KRAF05300.7120 KRAF05300.3100 KRAF05300.4100
Acide nitrique 10%, très pur
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité