Sodium acétate 20% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Acetic acid sodium salt
10749.3000 10749.2000 10749.5020
KRAF10749.3000EA 62.8 EUR InStock
KRAF10749.3000 KRAF10749.2000 KRAF10749.5020
Sodium acétate 20% en solution aqueuse, très pur
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité