1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: Chlorobutanol hemihydraté
1.01005.1000EA 302 EUR InStock
1.01005.1000
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
Formule: C₈H₁₆Cl₆O₃
MW: 372,93 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD02179352
Numéro CAS: 6001-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité