EDTA sel dipotassique dihydraté pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
1.04819.0100EA 73.1 EUR InStock
1.04819.0100 1.04819.1000 1.04819.9025
EDTA sel dipotassique dihydraté pour analyses, Supelco®
EDTA sel dipotassique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 272 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150036
Numéro CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité