α-Naphtholbenzeine Reag. Ph. Eur., Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphtyl)-α-phénylnaphtalène-1-méthanol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.06202.0005EA 83.5 EUR InStock
1.06202.0005
α-Naphtholbenzeine Reag. Ph. Eur., Millipore®
α-Naphtholbenzeine
Formule: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374,44 g/mol
Point de fusion: 243…245 °C
Numéro MDL: MFCD00078492
Numéro CAS: 145-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 243 - 245 °C
Molar Mass 374.44 g/mol
Bulk Density 120 - 300 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité