D(-)-Ribose pour biochimie, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (2R,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07605.0050EA 130 EUR InStock
1.07605.0050
D(-)-Ribose pour biochimie, Millipore®
D(-)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…95 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00135453
Numéro CAS: 50-69-1
Merck Index: 12,08371
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité