Sodium carbonate 0.05 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Carbonate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.09940.0001EA 30.8 EUR InStock
1.09940.0001
Sodium carbonate 0.05 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité